Glinian magnezu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dialuminium magnesium tetraoxide, Magnesium aluminum oxide, Aluminum magnesium oxide
22950.22
22950.36
22950.PG
22950.22EA
414
PLN
22950.22
22950.36
22950.PG
Glinian magnezu ≥99% (metals basis)
Glinian magnezu
Purity: 99%
CAS No.: 12068-51-8
Molecular Formula: MgAl2O4
Formula Weight: 142.26
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049475
Formuła:
Al₂MgO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049475 Numer CAS: 12068-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-100-5 |