Glinian litu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13412.18
13412.30
13412.A1
13412.18EA
833
PLN
13412.18
13412.30
13412.A1
Glinian litu
Glinian litu
CAS No.: 12003-67-7
Molecular Formula: LiAlO2
Formula Weight: 65.92
Physical Form: Powder
Density: 2.62
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016172
Formuła:
AlLiO₂ Temp. topnienia: >1625 °C Gęstość: 2,62 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016172 Numer CAS: 12003-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-434-9 |