Florisil® 60-100 mesh for column chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sól magnezowa kwasu krzemowego, aktywny, Florisil
205450010
205452500
205455000
205450050
ACRO205450010EA
2040
PLN
ACRO205450010
ACRO205452500
ACRO205455000
ACRO205450050
Florisil® 60-100 mesh for column chromatography
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Formuła:
MgO₃Si MW: 100.38 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078249 Numer CAS: 1343-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | 6.9 % (140 mesh) typical |