Florisil® 100-200 mesh dla chromatografii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21870.0B
B21870.30
B21870.0BEA
1990
PLN
B21870.0B
B21870.30
Florisil® 100-200 mesh dla chromatografii
Sól magnezowa kwasu krzemowego
CAS No.: 1343-88-0
MDL No.: MFCD00078249
Formuła:
MgO₃Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078249 Numer CAS: 1343-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1 |