Drukuj
Sól magnezowa kwasu krzemowego ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Synonim: FlorisilSól magnezowa kwasu krzemowego, aktywny
43807.30EA 3910 PLN
43807.30 43807.18
Sól magnezowa kwasu krzemowego ≥99% (metals basis)
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Formuła: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Temp. topnienia: 1910 °C
Gęstość: 3,21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078249
Numer CAS: 1343-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1