żel krzemionkowy, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45797.03
45797.06
45797.03EA
603
PLN
45797.03
45797.06
żel krzemionkowy, Pore size: 80 Å ≥99.99%, spherical 2.2 µm APS dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |