Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
45809.06 45809.14
45809.06EA 1070 PLN
45809.06 45809.14
żel krzemionkowy, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS for HPLC
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g Odour: Odourless pH: 5.5-8 MDL No.: MFCD00011232
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4