żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45819.06
45819.14
45819.06EA
417
PLN
45819.06
45819.14
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 650m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 Temp. topnienia: 1710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |