żel krzemionkowy, Pore size: 300 Å, spherical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44101.09
44101.18
44101.09EA
1560
PLN
44101.09
44101.18
żel krzemionkowy, Pore size: 300 Å, spherical
żel krzemionkowy
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 Temp. topnienia: 1710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |