żel krzemionkowy, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45804.03
45804.06
45804.03EA
517
PLN
45804.03
45804.06
żel krzemionkowy, Pore size: 260 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 130m2/g, P.V. 0.90cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |