żel krzemionkowy, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45795.03
45795.06
45795.03EA
1070
PLN
45795.03
45795.06
żel krzemionkowy, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |