żel krzemionkowy, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS for preparative chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45816.14
45816.06
45816.14EA
1790
PLN
45816.14
45816.06
żel krzemionkowy, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 7.5 µm APS for preparative chromatography
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |