żel krzemionkowy, Pore size: 120 Å 99,99, spherical 5 µm APS HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45810.06
45810.14
45810.06EA
1070
PLN
45810.06
45810.14
żel krzemionkowy, Pore size: 120 Å 99,99, spherical 5 µm APS HPLC
żel krzemionkowy
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 Temp. topnienia: 1710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |