żel krzemionkowy, granulki -6+12 mesh desiccant
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44387.30
44387.A1
44387.A7
44387.30EA
277
PLN
44387.30
44387.A1
44387.A7
żel krzemionkowy, granulki -6+12 mesh desiccant
żel krzemionkowy
CAS No.: 7631-86-9
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1710 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |