Drukuj
Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego dihydrat , Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Troklosen sodu dihydrat, NaDCC
35915-1KG 35915-250G 35915-50G
SIAL35915-1KGEA 949 PLN
SIAL35915-1KG SIAL35915-250G SIAL35915-50G
Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego dihydrat , Sigma-Aldrich®
Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego dihydrat
Formuła: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255.98 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149404
Numer CAS: 51580-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-767-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III