Drukuj
Bis(trimetylosililo)karbodiimid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
375130050 375130250
ACRO375130050EA 461 PLN
ACRO375130050 ACRO375130250
Bis(trimetylosililo)karbodiimid 98%
Bis(trimetylosililo)karbodiimid
Formuła: C₇H₁₈N₂Si₂
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,821 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Numer MDL: MFCD00051538
Numer CAS: 1000-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-673-2
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %