Bis(trimetylosililo)karbodiimid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11670.06
A11670.14
A11670.06EA
700
PLN
A11670.06
A11670.14
Bis(trimetylosililo)karbodiimid ≥97%
Bis(trimetylosililo)karbodiimid
Purity: 97%
CAS No.: 1000-70-0
Molecular Formula: C7H18N2Si2
Formula Weight: 186.41
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 2042082
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051538
Formuła:
C₇H₁₈N₂Si₂ Temp. Wrzenia: 163…164 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 0,823 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051538 Numer CAS: 1000-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-673-2 ADR: 3,III |