Drukuj
Diizopropylokarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
8.03649.0010EA 241 PLN
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
Diizopropylokarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Diizopropylokarbodiimid
Formuła: C₇H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065689
Numer CAS: 693-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-743-7
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 126.2 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)