Diizopropylokarbodiimid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 693-13-0
Molecular Formula: (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Stench
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 878281
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00065689
Formuła:
C₇H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 145…148 °C Gęstość: 0,810 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065689 Numer CAS: 693-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-743-7 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |