Glinian wapnia 99 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
22646.06
22646.14
22646.22
22646.06EA
592
PLN
22646.06
22646.14
22646.22
Glinian wapnia 99 Metals basis
Glinian wapnia
Purity: 99%
CAS No.: 12042-68-1
Molecular Formula: CaAl2O4
Formula Weight: 158.02
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.981
Melting Point: 1600°
MDL No.: MFCD00049722
Formuła:
Al₂CaO₄ MW: 158.04 g/mol Temp. topnienia: 1600 °C Gęstość: 2.981 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049722 Numer CAS: 12042-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 234-931-0 |