Barium aluminate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
22642.22
22642.36
22642.22EA
518
PLN
22642.22
22642.36
Barium aluminate, tech.
Barium aluminate
CAS No.: 12004-04-5
Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula)
Formula Weight: 561.98
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00049716
Formuła:
Al₂BaO₄ MW: 255.29 g/mol Temp. topnienia: 169.5…170 °C Gęstość: 4.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049716 Numer CAS: 12004-04-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-445-9 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III |