Chlorek amonu 2 mol/l (2 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1005301
Dostawca: VWR Chemicals
87769.290EA
485
PLN
87769.290
Chlorek amonu 2 mol/l (2 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1005301
Chlorek amonu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
NH₄Cl MW: 53,49 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011420 Numer CAS: 12125-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4 |