Drukuj
esculina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
02350-10G 02350-50G
SIAL02350-10GEA 354 PLN
SIAL02350-10G SIAL02350-50G
esculina, Sigma-Aldrich®
esculina
Formuła: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Temp. topnienia: 203…205 °C
Numer MDL: MFCD00149492
Numer CAS: 66778-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-517-5