Drukuj
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galaktopiranozyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
MQ200
B4252-100MG B4252-1G B4252-250MG B4252-2G B4252-500MG B4252-50MG B4252-5G
SIALB4252-100MGEA 565 PLN
SIALB4252-100MG SIALB4252-1G SIALB4252-250MG SIALB4252-2G SIALB4252-500MG SIALB4252-50MG SIALB4252-5G
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galaktopiranozyd, Sigma-Aldrich®
5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galaktopiranozyd
Formuła: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Temp. topnienia: 237…239 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005666
Numer CAS: 7240-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-640-8