Kwas 5-amino-2-naftalenosulfonowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Amino-2-naphthalenesulphonic Acid, 5-Amino-β-naphthalenesulphonic acid, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 1,6-Cleve's acid, 5-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid, 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
L03099.06
L03099.14
L03099.06EA
229
PLN
L03099.06
L03099.14
Kwas 5-amino-2-naftalenosulfonowy 97%
Kwas 5-amino-2-naftalenosulfonowy
Purity: 97%
CAS No.: 119-79-9
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₉NO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004030 Numer CAS: 119-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-351-2 Klasyfikacja Merck : 14,2350 |