4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16778.03
A16778.06
A16778.03EA
436
PLN
A16778.03
A16778.06
4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 573-03-5
Molecular Formula: C11H7FO2
Formula Weight: 190.18
Melting Point: 223-226°
Beilstein Reference: 2257292
Formuła:
C₁₁H₇FO₂ MW: 190.17 g/mol Temp. topnienia: 223…226 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004011 Numer CAS: 573-03-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-346-9 |