Drukuj
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 1850 PLN
1.00099.0025 1.00099.0100
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy, Supelco®
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 466
Temp. topnienia: ∼285 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004019
Numer CAS: 116-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-147-3
Klasyfikacja Merck : 13,00453
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3