Drukuj
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 90+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
400850250 400851000
ACRO400850250EA 591 PLN
ACRO400850250 ACRO400851000
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 90+% ACS
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 466
Temp. topnienia: 295 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004019
Numer CAS: 116-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-147-3
Klasyfikacja Merck : 13,00453
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %