Drukuj
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
149271000 149270250
ACRO149271000EA 819 PLN
ACRO149271000 ACRO149270250
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 95%
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 466
Temp. topnienia: 295 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004019
Numer CAS: 116-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-147-3
Klasyfikacja Merck : 13,00453
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to light purple Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Specific optical rotation +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)