kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
B24339.14
B24339.22
B24339.14EA
609
PLN
B24339.14
B24339.22
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy 99%
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Purity: 99%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Formuła:
C₁₀H₉NO₄S MW: 239.25 g/mol Temp. Wrzenia: 466 Temp. topnienia: ∼ 295 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004019 Numer CAS: 116-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-147-3 Klasyfikacja Merck : 13,00453 |