kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy ≥90% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36290.06
36290.14
36290.22
36290.06EA
286
PLN
36290.06
36290.14
36290.22
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy ≥90% ACS
kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
Purity: 90%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Formuła:
C₁₀H₉NO₄S Temp. Wrzenia: 466 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004019 Numer CAS: 116-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-147-3 Klasyfikacja Merck : 14,454 |