Drukuj
Kwas 4-amino-1-naftalenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 4-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 1040 PLN
8.41535.0050 8.41535.0100
Kwas 4-amino-1-naftalenosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-amino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 434
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004027
Numer CAS: 84-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-567-9
Jednostka: 2585
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,06490
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)