kwas chromotropowy, sól disodowa, dihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 5808-22-0
Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O
Formula Weight: 400.29 (364.26anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Off-White to Buff-Coloured
Melting Point:
Formuła:
(HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150612 Numer CAS: 5808-22-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-972-9 Klasyfikacja Merck : 14,2241 |