Kwas 3-amino-2-naftoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19312.03
L19312.06
L19312.03EA
327
PLN
L19312.03
L19312.06
Kwas 3-amino-2-naftoesowy 97%
Kwas 3-amino-2-naftoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 5959-52-4
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 744099
Merck Reference: 14,452
MDL No.: MFCD00004115
Formuła:
C₁₁H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 383 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004115 Numer CAS: 5959-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-726-2 Klasyfikacja Merck : 14,452 |