Drukuj
błękit tetrazoliowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
88190-1G 88190-25G 88190-5G
SIAL88190-1GEA 320 PLN
SIAL88190-1G SIAL88190-25G SIAL88190-5G
błękit tetrazoliowy, Sigma-Aldrich®
błękit tetrazoliowy
Formuła: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727.65 g/mol
Temp. topnienia: 265…270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040933
Numer CAS: 1871-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-488-8
Klasyfikacja Merck : 12,09380