Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0329-1GEA 1110 PLN
0329-1G 0329-500MG
błękit nitrotetrazolinowy, Ultrapure
błękit nitrotetrazolinowy
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012159
Numer CAS: 298-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass