Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy ≥98.0% dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
438592XEA 665 PLN
438592X 438597T
błękit nitrotetrazolinowy ≥98.0% dla biologii molekularnej
błękit nitrotetrazolinowy
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012159
Numer CAS: 298-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test