błękit nitrotetrazolinowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23792.02
B23792.88
B23792.02EA
686
PLN
B23792.02
B23792.88
błękit nitrotetrazolinowy tech. 90%, Technical Grade
błękit nitrotetrazolinowy
Purity: 90%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
Formuła:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012159 Numer CAS: 298-83-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4 |