Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
415920010 415925000
ACRO415920010EA 1130 PLN
ACRO415920010 ACRO415925000
błękit nitrotetrazolinowy 90%
błękit nitrotetrazolinowy
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Temp. topnienia: 189 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012159
Numer CAS: 298-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %