Drukuj
CHAPSO (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-2-hydroksy-1-propano-sulfonian)
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Uwaga
Synonim: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
50792-1 50792-2
BMOL50792-1EA 0 PLN
BMOL50792-1 BMOL50792-2
CHAPSO (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-2-hydroksy-1-propano-sulfonian)
CHAPSO (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-2-hydroksy-1-propano-sulfonian)
Formuła: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630.89 g/mol
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 82473-24-3