Drukuj
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ400
C3023-100G C3023-1G C3023-25G C3023-5G
SIALC3023-100GEA 15310 PLN
SIALC3023-100G SIALC3023-1G SIALC3023-25G SIALC3023-5G
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian), Sigma-Aldrich®
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian)
Formuła: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Temp. topnienia: 116
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00081083
Numer CAS: 75621-03-3
Klasyfikacja Merck : 13,02052