Drukuj
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9426-1G C9426-5G
SIALC9426-1GEA 742 PLN
SIALC9426-1G SIALC9426-5G
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian), Sigma-Aldrich®
CHAPS (3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloamonio]-propano-sulfonian)
Formuła: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Temp. topnienia: 116
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00081083
Numer CAS: 75621-03-3
Klasyfikacja Merck : 13,02052