Drukuj
Chlorek 2-naftoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
250260-10G 250260-50G
SIAL250260-10GEA 347 PLN
SIAL250260-10G SIAL250260-50G
Chlorek 2-naftoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-naftoilu
Formuła: C₁₁H₇ClO
Temp. Wrzenia: 307 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…52 °C
Numer MDL: MFCD00004093
Numer CAS: 2243-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-822-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II