Chlorek 2-naftoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14046.09
A14046.18
A14046.30
A14046.09EA
464
PLN
A14046.09
A14046.18
A14046.30
Chlorek 2-naftoilu ≥98%
Chlorek 2-naftoilu
Purity: 98%
CAS No.: 2243-83-6
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₇ClO Temp. Wrzenia: 159…160 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004093 Numer CAS: 2243-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-822-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |