2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20483.06
B20483.14
B20483.22
B20483.06EA
230
PLN
B20483.06
B20483.14
B20483.22
2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 5392-12-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 204-206°/18mm
MDL No.: MFCD00004004
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 204…206 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 81…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004004 Numer CAS: 5392-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-392-5 |