Drukuj
Kofeina, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
41019-5G 41019-1G
41019-5GEA 231 PLN
41019-5G 41019-1G
Kofeina, Supelco®
Kofeina
Formuła: C₈H₁₀N₄O₂
Temp. topnienia: 235…239 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005758
Numer CAS: 58-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-362-1
Klasyfikacja Merck : 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f32f2961a9624593ad2208ea5ec8df149b7831&vid=6e01f5468289365f67995e462a55d79debd3e6b3&prid=web&clid=SAPDAM