Drukuj
siarczan N,N-dimetylo-1,4 fenylenodiaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
181430250 181431000
ACRO181430250EA 423 PLN
ACRO181430250 ACRO181431000
siarczan N,N-dimetylo-1,4 fenylenodiaminy 99%
siarczan N,N-dimetylo-1,4 fenylenodiaminy
Formuła: C₈H₁₄N₂O₄S
Temp. topnienia: 234…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012992
Numer CAS: 536-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-636-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %