siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
A17832.0B
A17832.18
A17832.30
A17832.0BEA
2490
PLN
A17832.0B
A17832.18
A17832.30
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy 97%
siarczan N,N-dietylo-p-fenylenodiamoniowy
Purity: 97%
CAS No.: 6283-63-2
Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4
Formula Weight: 262.33
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 4219768
Formuła:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Temp. Wrzenia: 274…275 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 183…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012993 Numer CAS: 6283-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-500-6 |