Drukuj
4-Amino-N,N-dietyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dietylobenzeno-1,4-diamina, N,N-Dietylobenzeno-p-diamina
M-Clarity™ quality level = MQ100
261513-100G 261513-25G
SIAL261513-100GEA 616 PLN
SIAL261513-100G SIAL261513-25G
4-Amino-N,N-dietyloanilina, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dietyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 139 °C
Numer MDL: MFCD00007861
Numer CAS: 93-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-214-1