Drukuj
4-Amino-N,N-dietyloanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 147 PLN
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-dietyloanilina 98%
4-Amino-N,N-dietyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 0,988 g/cm³
Temp. Zapłonu: 139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007861
Numer CAS: 93-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-214-1
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %